N-Methylmaleimid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N-Methylmaleinsäureimid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
389412-25G 389412-5G
SIAL389412-25GEA 151 EUR
SIAL389412-25G SIAL389412-5G
N-Methylmaleimid, Sigma-Aldrich®
N-Methylmaleimid
Formel: C₅H₅NO₂
Molecular Weight: 111,1 g/mol
Siedepunkt: 194 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 70…75 °C
MDL: MFCD00005508
CAS-Nummer: 930-88-1
EINECS: 213-226-1
UN: 2928
ADR: 6.1,II