2-(3-Bromphenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
394521-1G
394521-5G
SIAL394521-1GEA
26
EUR
SIAL394521-1G
SIAL394521-5G
2-(3-Bromphenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(3-Bromphenyl)ethanol
Formel:
C₈H₉BrO Molecular Weight: 201,06 g/mol |
MDL:
MFCD00191857 CAS-Nummer: 28229-69-8 |