Tris(4-methoxyphenyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tris(p-methoxyphenyl)phosphine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
395102-1G 395102-5G
SIAL395102-1GEA 54.7 EUR
SIAL395102-1G SIAL395102-5G
Tris(4-methoxyphenyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
Tris(4-methoxyphenyl)phosphin
Formel: C₂₁H₂₁O₃P
Molecular Weight: 352.37 g/mol
Siedepunkt: 446
Schmelzpunkt: 135
MDL: MFCD00014896
CAS-Nummer: 855-38-9
EINECS: 212-723-0