1-Methylbenzimidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Methyl-1H-benzimidazole
399353-25G 399353-5G
SIAL399353-25GEA 116 EUR
SIAL399353-25G SIAL399353-5G
1-Methylbenzimidazol, Sigma-Aldrich®
1-Methylbenzimidazole
Formel: C₈H₈N₂
Molecular Weight: 132,16 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 59…62 °C
Dichte: 1,11 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00192275
CAS-Nummer: 1632-83-3