1,3-Dimethylharnstoff, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
40410-1KG 40410-50G
SIAL40410-1KGEA 45.2 EUR
SIAL40410-1KG SIAL40410-50G
1,3-Dimethylharnstoff, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimethylharnstoff
Formel: C₃H₈N₂O
Siedepunkt: 268 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 96 °C
Dichte: 1,142 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008286
CAS-Nummer: 96-31-1
EINECS: 202-498-7