1-(2-Pyridyl)piperazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(1-Piperazinyl)pyridin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
408166-25ML 408166-5ML
SIAL408166-25MLEA 214 EUR
SIAL408166-25ML SIAL408166-5ML
1-(2-Pyridyl)piperazin, Sigma-Aldrich®
1-(2-Pyridyl)piperazin
Formel: C₉H₁₃N₃
Molecular Weight: 163.22 g/mol
Siedepunkt: 293
Schmelzpunkt: 85…87 °C
Dichte: 1.07 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006216
CAS-Nummer: 34803-66-2
EINECS: 252-220-3