1-Benzyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Benzyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
40819-5G-F
40819-50G-F
SIAL40819-5G-FEA
51
EUR
SIAL40819-5G-F
SIAL40819-50G-F
1-Benzyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
1-Benzyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborat
Formel:
C₁₁H₁₃BF₄N₂ Molecular Weight: 260,04 g/mol |
MDL:
MFCD07784449 CAS-Nummer: 500996-04-3 |