(±)-2-Methyltetrahydrofuran, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
414247-100ML 414247-1L 414247-2L
SIAL414247-100MLEA 93.3 EUR
SIAL414247-100ML SIAL414247-1L SIAL414247-2L
(±)-2-Methyltetrahydrofuran, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methyltetrahydrofuran
Formel: C₅H₁₀O
Molecular Weight: 86,13 g/mol
Siedepunkt: 79 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –136 °C
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –12 °C (geschlossener Tiegel)
MDL: MFCD00005367
CAS-Nummer: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
UN: 2536
ADR: 3,II