1,3-Dimethyltetrahydro-2(1H)-pyrimidinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
DMPU, Dimethylpropylenharnstoff, N,N'-Dimethylpropylenharnstoff, 1,3-Dimethyltetrahydro-1H-pyrimidin-2-on, Tetrahydro-1,3-dimethyl-1H-pyrimidin-2-on
41661-1L
41661-250ML
SIAL41661-1LEA
677
EUR
SIAL41661-1L
SIAL41661-250ML
1,3-Dimethyltetrahydro-2(1H)-pyrimidinon, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimethyltetrahydro-2(1H)-pyrimidinon
Formel:
C₆H₁₂N₂O Molecular Weight: 128,17 g/mol Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –24 °C Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 121 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006550 CAS-Nummer: 7226-23-5 EINECS: 230-625-6 |