5-Brom-2,4-dichlorpyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
416762-25G
416762-5G
SIAL416762-25GEA
102
EUR
SIAL416762-25G
SIAL416762-5G
5-Brom-2,4-dichlorpyrimidin, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine
Formel:
C₄HBrCl₂N₂ Molecular Weight: 227.87 g/mol Siedepunkt: 288 Schmelzpunkt: –1 °C Dichte: 1.781 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00127818 CAS-Nummer: 36082-50-5 UN: 2923 ADR: 8 III |