3-Aminoisoxazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
424218-25ML 424218-5ML
SIAL424218-25MLEA 444 EUR
SIAL424218-25ML SIAL424218-5ML
3-Aminoisoxazol, Sigma-Aldrich®
3-Aminoisoxazole
Formel: C₃H₄N₂O
Molecular Weight: 84,08 g/mol
MDL: MFCD00038814
CAS-Nummer: 1750-42-1