(Benzyl)triphenylphosphoniumbromid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Benzyltriphenylphosphonium bromide

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

430056-250G 430056-50G
SIAL430056-250GEA 273 EUR
SIAL430056-250G SIAL430056-50G
(Benzyl)triphenylphosphoniumbromid, Sigma-Aldrich®
(Benzyl)triphenylphosphoniumbromid
Formel: C₂₅H₂₂BrP
Molecular Weight: 433.33 g/mol
Schmelzpunkt: 299…301 °C
MDL: MFCD00031707
CAS-Nummer: 1449-46-3
EINECS: 215-908-4
UN: 3464
ADR: 6.1 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR