2,4-Dimethoxybenzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
432725-25ML
432725-5ML
SIAL432725-25MLEA
211
EUR
SIAL432725-25ML
SIAL432725-5ML
2,4-Dimethoxybenzylamin, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethoxybenzylamin
Formel:
C₉H₁₃NO₂ |
MDL:
MFCD00052393 CAS-Nummer: 20781-20-8 |