5-Brom-1-indanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
433098-1G 433098-5G
SIAL433098-1GEA 27 EUR
SIAL433098-1G SIAL433098-5G
5-Brom-1-indanon, Sigma-Aldrich®
5-Brom-1-indanon
Formel: C₉H₇BrO
Molecular Weight: 211.06 g/mol
Siedepunkt: 280
Schmelzpunkt: 126…127 °C
MDL: MFCD00082718
CAS-Nummer: 34598-49-7
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable