3-(o-Tolyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-(2-Methylphenyl)propansäure, 3-(2-Methylphenyl)propionsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
433330-10G
433330-1G
SIAL433330-10GEA
141
EUR
SIAL433330-10G
SIAL433330-1G
3-(o-Tolyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
3-(o-Tolyl)propionsäure
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ Molecular Weight: 164,2 g/mol |
MDL:
MFCD00079773 CAS-Nummer: 22084-89-5 |