2-Mercaptobenzylalkohol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

439525-1G 439525-5G
SIAL439525-1GEA 40.9 EUR
SIAL439525-1G SIAL439525-5G
2-Mercaptobenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
2-Mercaptobenzylalkohol
Formel: C₇H₈OS
Molecular Weight: 140,21 g/mol
Siedepunkt: 85 °C (0,001 mmHg)
Schmelzpunkt: 33 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00014448
CAS-Nummer: 4521-31-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR