Tetramethylammoniumfluorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
459135-1G 459135-5G
SIAL459135-1GEA 110 EUR
SIAL459135-1G SIAL459135-5G
Tetramethylammoniumfluorid, Sigma-Aldrich®
Tetramethylammonium fluoride
Formel: C₄H₁₂FN
Molecular Weight: 93,14 g/mol
Schmelzpunkt: 319 °C
Dichte: 1,058 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 373-68-2
EINECS: 206-769-0