1-Ethyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V)
46093-50G-F
46093-5G-F
SIAL46093-50G-FEA
1050
EUR
SIAL46093-50G-F
SIAL46093-5G-F
1-Ethyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphat, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate
Formel:
C₆H₁₁F₆N₂P Molecular Weight: 256.13 g/mol |
MDL:
MFCD00216703 CAS-Nummer: 155371-19-0 |