5-Hexensäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Hexenoicacid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
464929-1G 464929-5G
SIAL464929-1GEA 56.2 EUR
SIAL464929-1G SIAL464929-5G
5-Hexensäure, Sigma-Aldrich®
5-Hexenoic acid
Formel: C₆H₁₀O₂
Molecular Weight: 114.14 g/mol
Siedepunkt: 107 °C (17 mmHg)
Schmelzpunkt: –37 °C
Dichte: 0.961 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00046558
CAS-Nummer: 1577-22-6
UN: 3265
ADR: 8 III