5-Brom-2-thenoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Bromthiophen-2-carbonsäure, 5-Brom-2-thiophencarbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
467944-1G 467944-5G
SIAL467944-1GEA 26 EUR
SIAL467944-1G SIAL467944-5G
5-Brom-2-thenoesäure, Sigma-Aldrich®
5-Brom-2-thenoesäure
Formel: C₅H₃BrO₂S
Molecular Weight: 207,05 g/mol
MDL: MFCD00079725
CAS-Nummer: 7311-63-9