6-Chlor-1-hexin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 6-Chlorohex-1-yne
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
469777-25ML 469777-5ML
SIAL469777-25MLEA 219 EUR
SIAL469777-25ML SIAL469777-5ML
6-Chlor-1-hexin, Sigma-Aldrich®
6-Chloro-1-hexyne
Formel: C₆H₉Cl
Molecular Weight: 116,59 g/mol
MDL: MFCD00013697
CAS-Nummer: 10297-06-0