2,2'-Butyliminodiethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: N,N-Diethanolbutylamin, N-Butyldiethanolamin, N-Butyl-2,2'-iminodiethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
471240-500ML 471240-2L
SIAL471240-500MLEA 55.2 EUR
SIAL471240-500ML SIAL471240-2L
2,2'-Butyliminodiethanol, Sigma-Aldrich®
2,2'-Butyliminodiethanol
Formel: H₃CCH₂CH₂CH₂N(CH₂CH₂OH)₂
Siedepunkt: 273 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 0,9681 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 125 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002856
CAS-Nummer: 102-79-4
EINECS: 203-055-0