3,3,3-Trifluorpropionsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3,3,3-Trifluoropropanoic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

498203-25ML 498203-5ML
SIAL498203-25MLEA 630 EUR
SIAL498203-25ML SIAL498203-5ML
3,3,3-Trifluorpropionsäure, Sigma-Aldrich®
3,3,3-Trifluorpropionsäure
Formel: C₃H₃F₃O₂
Molecular Weight: 128,05 g/mol
Siedepunkt: 153 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1,441 g/cm³ (27 °C)
MDL: MFCD00153292
CAS-Nummer: 2516-99-6
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR