Cyclopentylisocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
516589-1G 516589-5G
SIAL516589-1GEA 64.7 EUR
SIAL516589-1G SIAL516589-5G
Cyclopentylisocyanat, Sigma-Aldrich®
Cyclopentylisocyanat
Formel: C₆H₉NO
Molecular Weight: 111.14 g/mol
MDL: MFCD02093695
CAS-Nummer: 4747-71-1