4,4'-Diaminodiphenylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: p-Aminophenylether, 4,4'-Diaminodiphenylether, Bis(4-aminophenyl)ether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
516805-100G 516805-500G
SIAL516805-100GEA 62.5 EUR
SIAL516805-100G SIAL516805-500G
4,4'-Diaminodiphenylether, Sigma-Aldrich®
4,4'-Diaminodiphenylether
Formel: C₁₂H₁₂N₂O
Siedepunkt: 389 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 184 °C
Flammpunkt: 218 °C
MDL: MFCD00007863
CAS-Nummer: 101-80-4
EINECS: 202-977-0