1-Ethyl-3-methylimidazoliumethylsulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: EMIM ESU
51682-1KG-F 51682-100G-F
SIAL51682-1KG-FEA 395 EUR
SIAL51682-1KG-F SIAL51682-100G-F
1-Ethyl-3-methylimidazoliumethylsulfat, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazolium ethylsulphate
Formel: C₈H₁₆N₂O₄S
Molecular Weight: 236.29 g/mol
MDL: MFCD06798189
CAS-Nummer: 342573-75-5