2-Brom-5-fluorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
528978-1G
528978-5G
SIAL528978-1GEA
36.2
EUR
SIAL528978-1G
SIAL528978-5G
2-Brom-5-fluorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄BrFO Molecular Weight: 203,01 g/mol |
MDL:
MFCD00142872 CAS-Nummer: 94569-84-3 |