1-Ethyl-3-methylimidazoliumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride
53096-25G 53096-5G
SIAL53096-25GEA 245 EUR
SIAL53096-25G SIAL53096-5G
1-Ethyl-3-methylimidazoliumchlorid, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
Formel: C₆H₁₁ClN₂
Molecular Weight: 146,62 g/mol
Schmelzpunkt: ∼80 °C
Dichte: ∼1,1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 186 °C
MDL: MFCD00074843
CAS-Nummer: 65039-09-0