1-Butyl-3-methylimidazoliummethylsulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: [BMIM] [MeSO4], 1-n-Butyl-3-methylimidazolium methyl sulphate, ECOENG 411, BMIMMeSO4
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
53177-100G-F 53177-1KG-F
SIAL53177-100G-FEA 200 EUR
SIAL53177-100G-F SIAL53177-1KG-F
1-Butyl-3-methylimidazoliummethylsulfat, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazolium methyl sulphate
Formel: C₉H₁₈N₂O₄S
Molecular Weight: 250,32 g/mol
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD03095437
CAS-Nummer: 401788-98-5
UN: 3265
ADR: 8,II