3-Phenylbenzylbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: m-(Brommethyl)biphenyl, 3-(Brommethyl)biphenyl
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
538388-25G 538388-5G
SIAL538388-25GEA 342 EUR
SIAL538388-25G SIAL538388-5G
3-Phenylbenzylbromid, Sigma-Aldrich®
3-Phenylbenzylbromid
Formel: C₁₃H₁₁Br
Molecular Weight: 247,13 g/mol
MDL: MFCD03452790
CAS-Nummer: 14704-31-5