2-Amino-6-brombenzothiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
538507-1G
538507-5G
SIAL538507-1GEA
31.4
EUR
SIAL538507-1G
SIAL538507-5G
2-Amino-6-brombenzothiazol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-6-bromobenzothiazole
Formel:
C₇H₅BrN₂S Molecular Weight: 229.1 g/mol |
MDL:
MFCD00152229 CAS-Nummer: 15864-32-1 |