2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzylbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-(Brommethyl)-2-fluor-6-(trifluormethyl)benzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
539627-1G 539627-5G
SIAL539627-1GEA 28.7 EUR
SIAL539627-1G SIAL539627-5G
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzylbromid, Sigma-Aldrich®
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrF₄
Molecular Weight: 257,03 g/mol
Siedepunkt: 197 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 43…45 °C
MDL: MFCD00082477
CAS-Nummer: 239087-08-2