6-Fluor-m-anisaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Fluor-5-methoxybenzaldehyd, 6-Fluor-3-anisaldehyd
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
542644-1G-A
542644-5G-A
SIAL542644-1G-AEA
35
EUR
SIAL542644-1G-A
SIAL542644-5G-A
6-Fluor-m-anisaldehyd, Sigma-Aldrich®
6-Fluor-m-anisaldehyd
Formel:
C₈H₇FO₂ Molecular Weight: 154,14 g/mol |
MDL:
MFCD00070795 CAS-Nummer: 105728-90-3 |