4-Brom-3,5-dimethylisoxazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
544299-1G
544299-5G
SIAL544299-1GEA
26
EUR
SIAL544299-1G
SIAL544299-5G
4-Brom-3,5-dimethylisoxazol, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-3,5-dimethylisoxazole
Formel:
C₅H₆BrNO Molecular Weight: 176,01 g/mol |
MDL:
MFCD00068187 CAS-Nummer: 10558-25-5 |