Zinkbromid Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
546739-100G 546739-500G
SIAL546739-100GEA 88.9 EUR
SIAL546739-100G SIAL546739-500G
Zinkbromid Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Zinkbromid Dihydrat
Formel: Br₂Zn·2H₂O
Molecular Weight: 261,23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 18921-13-6
EINECS: 231-718-4
UN: 3260
ADR: 8,III