3,5-Dimethylbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
m-Xylol-5-sulfonsäurechlorid, m-Xylol-5-sulfonylchlorid, 3,5-Dimethylbenzol-1-sulfonylchlorid, 3,5-Dimethylbenzolsulfonsäurechlorid, 3,5-Dimethylbenzolsulfochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
552240-1G
552240-5G
SIAL552240-1GEA
42.1
EUR
SIAL552240-1G
SIAL552240-5G
3,5-Dimethylbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethylbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₈H₉ClO₂S Molecular Weight: 204,68 g/mol |
MDL:
MFCD03094655 CAS-Nummer: 2905-27-3 UN: 3261 ADR: 8,II |