2,6-Dichlorbenzothiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL553670-1GEA 26 EUR
SIAL553670-1G SIAL553670-5G
2,6-Dichlorbenzothiazol, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichlorobenzothiazole
Formel: C₇H₃Cl₂NS
Molecular Weight: 204,08 g/mol
MDL: MFCD00044101
CAS-Nummer: 3622-23-9
EINECS: 222-819-4