4-Brom-2-fluorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
554235-1G 554235-5G
SIAL554235-1GEA 25 EUR
SIAL554235-1G SIAL554235-5G
4-Brom-2-fluorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
4-Brom-2-fluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃BrClFO₂S
Molecular Weight: 273,51 g/mol
Siedepunkt: 84 °C (0,5 mmHg)
Schmelzpunkt: 63…66 °C
MDL: MFCD01090993
CAS-Nummer: 216159-03-4
UN: 3261
ADR: 8,II