3-Methoxybenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Methoxybenzolsulfonsäurechlorid, 3-Methoxybenzolsulfochlorid, 3-Methoxybenzol-1-sulfonylchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
556165-1G 556165-5G
SIAL556165-1GEA 66 EUR
SIAL556165-1G SIAL556165-5G
3-Methoxybenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
3-Methoxybenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₇ClO₃S
Molecular Weight: 206,65 g/mol
Siedepunkt: 86…98 °C (1 mmHg)
Dichte: 1,46 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD01318155
CAS-Nummer: 10130-74-2
UN: 3265
ADR: 8,II