4-Benzylanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Aminodiphenylmethane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
560235-1G 560235-5G
SIAL560235-1GEA 26 EUR
SIAL560235-1G SIAL560235-5G
4-Benzylanilin, Sigma-Aldrich®
4-Benzylanilin
Formel: C₁₃H₁₃N
Molecular Weight: 183,25 g/mol
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 35…36 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00047861
CAS-Nummer: 1135-12-2