3-(4-Fluorphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
560502-1G 560502-5G
SIAL560502-1GEA 54.2 EUR
SIAL560502-1G SIAL560502-5G
3-(4-Fluorphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
3-(4-Fluorphenyl)propionsäure
Formel: C₉H₉FO₂
Molecular Weight: 168,17 g/mol
MDL: MFCD00060327
CAS-Nummer: 459-31-4