6-Aminobenzothiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Benzothiazol-6-ylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
562440-1G 562440-5G
SIAL562440-1GEA 47.3 EUR
SIAL562440-1G SIAL562440-5G
6-Aminobenzothiazol, Sigma-Aldrich®
6-Aminobenzothiazole
Formel: C₇H₆N₂S
Molecular Weight: 150.2 g/mol
MDL: MFCD00015461
CAS-Nummer: 533-30-2
EINECS: 208-559-4