6-Brom-o-toluidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
563048-5G
563048-1G
SIAL563048-5GEA
225
EUR
SIAL563048-5G
SIAL563048-1G
6-Brom-o-toluidin, Sigma-Aldrich®
6-Brom-o-toluidin
Formel:
C₇H₈BrN Molecular Weight: 186,05 g/mol |
MDL:
MFCD04039885 CAS-Nummer: 53848-17-2 |