Tri-tert-butylphosphin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tris(1,1-dimethylethyl)phosphin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
570958-10G 570958-1G 570958-5G
SIAL570958-10GEA 235 EUR
SIAL570958-10G SIAL570958-1G SIAL570958-5G
Tri-tert-butylphosphin, Sigma-Aldrich®
Tri-tert-butylphosphin
Formel: C₁₂H₂₇P
Molecular Weight: 202,32 g/mol
MDL: MFCD00015006
CAS-Nummer: 13716-12-6
EINECS: 237-266-4
UN: 2846
ADR: 4.2,I