3,5-Di-tert-butylbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3,5-Bis(tert-butyl)benzaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
574589-1G 574589-5G
SIAL574589-1GEA 46.8 EUR
SIAL574589-1G SIAL574589-5G
3,5-Di-tert-butylbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
3,5-Di-tert-butylbenzaldehyd
Formel: C₁₅H₂₂O
Molecular Weight: 218,34 g/mol
MDL: MFCD00026298
CAS-Nummer: 17610-00-3