(Iodmethyl)trimethylsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
57903-25ML 57903-5ML
SIAL57903-25MLEA 379 EUR
SIAL57903-25ML SIAL57903-5ML
(Iodmethyl)trimethylsilan, Sigma-Aldrich®
(Iodomethyl)trimethylsilane
Formel: C₄H₁₁ISi
Molecular Weight: 214.12 g/mol
Siedepunkt: 139
Dichte: 1.4301
MDL: MFCD00001077
CAS-Nummer: 4206-67-1
EINECS: 224-123-6