(3-Phenoxyphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 3-Phenoxyphenylacetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
590827-1G 590827-5G
SIAL590827-1GEA 54.6 EUR
SIAL590827-1G SIAL590827-5G
(3-Phenoxyphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(3-Phenoxyphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₅OC₆H₅)CH₂COOH
Molecular Weight: 228,25 g/mol
MDL: MFCD00016826
CAS-Nummer: 32852-81-6