2-Brom-4-fluor-1-iodbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Brom-5-fluor-2-iodbenzol, 3-Brom-1-fluor-4-iodbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
594326-1G
594326-5G
SIAL594326-1GEA
50.6
EUR
SIAL594326-1G
SIAL594326-5G
2-Brom-4-fluor-1-iodbenzol, Sigma-Aldrich®
2-Brom-4-fluor-1-iodbenzol
Formel:
C₆H₃BrFI Molecular Weight: 300,9 g/mol |
MDL:
MFCD00142868 CAS-Nummer: 202865-73-4 |