3-Fluor-N-methylanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
630969-1G 630969-5G
SIAL630969-1GEA 84 EUR
SIAL630969-1G SIAL630969-5G
3-Fluor-N-methylanilin, Sigma-Aldrich®
3-Fluor-N-methylanilin
Formel: C₇H₈FN
Molecular Weight: 125,15 g/mol
MDL: MFCD02683095
CAS-Nummer: 1978-37-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III