3-Brom-N-methylanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
630985-1G
630985-5G
SIAL630985-1GEA
32.3
EUR
SIAL630985-1G
SIAL630985-5G
3-Brom-N-methylanilin, Sigma-Aldrich®
3-Brom-N-methylanilin
Formel:
C₇H₈BrN Molecular Weight: 186,05 g/mol |
MDL:
MFCD05664376 CAS-Nummer: 66584-32-5 |